Få mere at vide
Magnesiumchlorid Vandrid, TRC
Artikelnummer. 30476435
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476435 25 g
30472064 500 g
30471123 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30476435 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM11033325G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7786-30-3
Molekylær formel MgCl2
Molekylvægt (g/mol) 95.21
Synonym Aerotex Accelerator MX, C-TEK, Catalyst G, Ekimac, FIX-Mg, Freecat MX, HMC 23D, Magnesium Dichloride, Magnesium(II) Chloride, Magnogene, NSC 529832, Soft Wafer, TMT 2, TMT 4, White Nigari, White Nigari NS
IUPAC navn magnesium; dichlorid
SMIL [Mg+2].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Chloride anhydrous
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Formel vægt 93.9227