Få mere at vide
Magnesium Chloride Anhydrous, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium Chloride anhydrous |
| Mængde | 500 g |
| InChI formel | InChI=1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| Formel vægt | 93.9227 |