Få mere at vide
Magnesiumchlorid, vandfrit, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11421856 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11421856 100 g
1 options
Artikelnummer. 11421856 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0520984480
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Chloride
CAS 7786-30-3
Mængde 100 g
Molekylær formel Cl2Mg
MDL nummer MFCD00011106
Synonym magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
InChI nøgle TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Mg++].[Cl-].[Cl-]
IUPAC navn magnesium(2+)dichlorid
Molekylvægt (g/mol) 95.21
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
Formel vægt 95.22