Få mere at vide
Magnesiumchlorid, vandfri, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium Chloride, Anhydrous |
| Smeltepunkt | 714 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 1 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Hvide til gule krystaller |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Tæthed | 2,32 g/cm3 ved 20 °C |
| Vis mere |