Få mere at vide
Magnesiumchlorid, vandfri, 99%
Artikelnummer. 11371679
Skift visning
Mængde:
1 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11371679 25 kg 25kg
11381679 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012315.C4
 Begrænset vare
På lager
Til brug som katalysator, flokkulationsmiddel, forskellige magnesiumcementer | CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Hygroskopisk; Kan indeholde spor af Zr som sorte uopløselige partikler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7786-30-3
Molekylær formel Cl2Mg
Molekylvægt (g/mol) 95.21
MDL nummer MFCD00011106
InChI nøgle TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
SMIL [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Chloride, Anhydrous
Smeltepunkt 714 °C
Farve Hvid til gul
Fysisk form Krystaller
Mængde 25 kg
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand med udvikling af varme. Let opløselig i acetone og pyridin.
IUPAC navn magnesium; dichlorid
Formel vægt 95.22
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvide til Gule Krystaller
Tæthed 2.32