Få mere at vide
Melford Magnesiumchlorid vandfrit
Artikelnummer. 30018488
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
30018488 1 kg
1 options
Artikelnummer. 30018488 Leverandør Melford Leverandørnr. M250001000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
CAS-nummer: 7786-30-3
Molekylformel: MgCl2
Molekylvægt: 95,22
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Chloride, Anhydrous
CAS 7786-30-3
Mængde 1 kg
Molekylær formel MgCl2