Få mere at vide
Magnesium chloride, 99.9%, (trace metal basis), pure, anhydrous
Artikelnummer. 10031524 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10031524 10 g Plastflaske 10g
10604005 50 g Plastflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10031524 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197060100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7786-30-3
Molekylær formel Cl2Mg
Molekylvægt (g/mol) 95.21
MDL nummer MFCD00011106
InChI nøgle TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
IUPAC navn magnesium(2+)dichlorid
SMIL [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kogepunkt 1412.0°C
Kemisk navn eller materiale Magnesium chloride
Smeltepunkt 708.0°C
Navn note <10 mesh, anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Perler
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.9%
Lineær formel MgCl2
Fieser 11,310
Merck Index 15, 5726
Opløselighedsinformation Solubility in water: 540g/L (20°C)
Formel vægt 95.21
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis
Emballage Plastflaske