Få mere at vide
Magnesium Chloride, 6-Hydrate, Crystal, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Shop alle Avantor produkterBeskrivelse
- For Molecular Biology Applications
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium Chloride |
| Navn note | 6-Hydrate |
| CAS | 7791-18-6 |
| Fysisk form | Crystals |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | Cl2H12MgO6 |
| MDL nummer | MFCD00149781 |
| InChI nøgle | DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-] |
| IUPAC navn | magnesium(2+) hexahydrate dichloride |
| Vis mere |