Få mere at vide
Melford Magnesiumchlorid 2M opløsning
Artikelnummer. 30018487
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
30018487 50 mL
1 options
Artikelnummer. 30018487 Leverandør Melford Leverandørnr. M2450050.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Leveres som 5 x 10 ml.
Leveres som 5 x 10 ml. Sterilfiltreret til 0,22 μm.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Chloride 2 M Solution
CAS 7786-30-3
Mængde 50 mL
Molekylær formel MgCl2