Få mere at vide
Magnesiumchlorid, 1 mil. aq. soln.
Beskrivelse
Magnesiumchlorid, 1 M aq. soln., steril bruges som en fremragende magnesiumionkilde til syntese og biologisk forskning. Magnesiumchlorid bruges i vid udstrækning til at levere magnesiumionen i forskellige molekylærbiologiske anvendelser, herunder PCR-reaktioner og buffere. Det blev brugt til at fremstille buffer til at lysere celler til immunpræcipitation1 og til at fremstille serumfrit medium til elektrofysiologiske undersøgelser af rottehjerneskivekulturer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Magnesiumchlorid, 1M aq. soln., steril bruges som en fremragende magnesiumionkilde til syntese og biologisk forskning. Magnesiumchlorid bruges i vid udstrækning til at levere magnesiumionen i forskellige molekylærbiologiske anvendelser, herunder PCR-reaktioner og buffere. Det blev brugt til at fremstille buffer til at lysere celler til immunpræcipitation1 og til at fremstille serumfrit medium til elektrofysiologiske undersøgelser af rottehjerneskivekulturer.
Opløselighed Opløseligt i vand (
542 mg/ml ved 20 C), °alkohol, methanol (15,5 g/100 g ved 0 °C) og ethanol (3,61 g/100 g ved °0 C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Meget hygroskopisk.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium chloride |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 50 mL |
| Lineær formel | MgCl2 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (542 mg/ml ved 20 °C), alkohol, methanol (15,5 g/100 g ved 0 °C) og ethanol (3,61 g/100 g ved 0 °C). |
| IUPAC navn | magnesium; dichlorid |
| Formel vægt | 95.22 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1M aq. soln. |