Få mere at vide
Magnesiumchlorid, 1M Aq. soln., sterilfiltreret
Artikelnummer. 15493679
Skift visning
Mængde:
125 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15493679 250 mL 250ml
15483679 125 mL 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61014.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    985.09 DKK
    886.65 DKK / 250ml
    Spare 98.44 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95,21 g/mol
Magnesiumchlorid, 1 M aq. soln., steril bruges som en fremragende magnesiumionkilde til syntese og biologisk forskning. Magnesiumchlorid bruges i vid udstrækning til at levere magnesiumionen i forskellige molekylærbiologiske anvendelser, herunder PCR-reaktioner og buffere. Det blev brugt til at fremstille buffer til at lysere celler til immunpræcipitation1 og til at fremstille serumfrit medium til elektrofysiologiske undersøgelser af rottehjerneskivekulturer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Magnesiumchlorid, 1M aq. soln., steril bruges som en fremragende magnesiumionkilde til syntese og biologisk forskning. Magnesiumchlorid bruges i vid udstrækning til at levere magnesiumionen i forskellige molekylærbiologiske anvendelser, herunder PCR-reaktioner og buffere. Det blev brugt til at fremstille buffer til at lysere celler til immunpræcipitation1 og til at fremstille serumfrit medium til elektrofysiologiske undersøgelser af rottehjerneskivekulturer.
Opløselighed Opløseligt i vand (
542 mg/ml ved 20 C), °alkohol, methanol (15,5 g/100 g ved 0 °C) og ethanol (3,61 g/100 g ved °0 C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Meget hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7786-30-3
Molekylær formel Cl2Mg
Molekylvægt (g/mol) 95.21
MDL nummer MFCD00011106
InChI nøgle TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
SMIL [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium chloride
Navn note sterilt
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Lineær formel MgCl2
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (542 mg/ml ved 20 °C), alkohol, methanol (15,5 g/100 g ved 0 °C) og ethanol (3,61 g/100 g ved 0 °C).
IUPAC navn magnesium(2+)dichlorid
Formel vægt 95.22
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M aq. soln.