Få mere at vide
Magnesium Carbonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium Carbonate (AS) |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O3.Mg/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2 |
| Formel vægt | 83.9698 |