Få mere at vide
Magnesiumcarbonathydroxid, tetrahydrat, hvidt pulver, MgO ca. 40-43,5%
Artikelnummer. 11367658
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367658 100 g 100g
11357658 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033333.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
CAS: 39409-82-0 | C4H10Mg5O18 | 467,63 g/mol
Magnesiumcarbonathydroxidtetrahydrat anvendes som blanding med huntit og som fyldstof i polymerer. Det fungerer som et flammehæmmende og brandhæmmende additiv til polymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39409-82-0
Molekylær formel C4H10Mg5O18
Molekylvægt (g/mol) 467.63
MDL nummer MFCD00149783
InChI nøgle YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D
Synonym Magnesium carbonate, basic, Magnesium hydroxide carbonate
IUPAC navn pentamagnesium(2+)tetrahydratdihydroxidtetracarbonat
SMIL O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium carbonate hydroxide tetrahydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde MgO approx.40-43.5%
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 467.67 (395.58 Anhydrous)
Grad Reagens