Få mere at vide
Magnesiumcarbonathydroxid, tetrahydrat, hvidt pulver, MgO ca. 40-43,5%
Beskrivelse
Magnesiumcarbonathydroxidtetrahydrat anvendes som blanding med huntit og som fyldstof i polymerer. Det fungerer som et flammehæmmende og brandhæmmende additiv til polymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium carbonate hydroxide tetrahydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | MgO ca. 40-43,5% |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 467,67 (395,58 Vandfri) |
| Grad | Reagens |