Få mere at vide
Magnesiumcarbonathydroxidhydroxid, Puratronic™ 99,996% (metalbasis)
Beskrivelse
Magnesiumcarbonathydroxidhydrat bruges som tørremiddel, farvefikativ, antiklumpningsmiddel, bærer, kvældningsmiddel, surhedsregulerende middel. Magnesiumcarbonat er produktionen af magnesiumoxid ved kalcinering. Magnesit- og dolomitmineraler bruges til at fremstille ildfaste mursten. MgCO3 bruges også i gulvbelægning, brandsikring, brandslukningssammensætninger, kosmetik, støvpulver og tandpasta. Andre anvendelser er som fyldmateriale, røgdæmpende middel i plast, et forstærkningsmiddel i neoprengummi, et tørremiddel, et afføringsmiddel til at løsne tarmene og farvetilbageholdelse i fødevarer. Derudover bruges højrent magnesiumcarbonat som antacida og som tilsætningsstof i bordsalt for at holde det fritflydende.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium carbonate hydroxide hydrate |
| Smeltepunkt | (nedbrydning) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Merck Index | 14,5660 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol. |
| Formel vægt | 142,63 (Vandfri) |
| Procent renhed | 99.996% |
| Vis mere |