Få mere at vide
Magnesiumcarbonathydroxidhydroxid, Puratronic™ 99,996% (metalbasis)
Artikelnummer. 11336897
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336897 5 g 5g
11346897 25 g 25g
11356897 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11336897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010796.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 39409-82-0 | C4H10Mg5O18 | 467,63 g/mol
Magnesiumcarbonathydroxidhydrat bruges som tørremiddel, farvefikativ, antiklumpningsmiddel, bærer, kvældningsmiddel, surhedsregulerende middel. Magnesiumcarbonat er produktionen af magnesiumoxid ved kalcinering. Magnesit- og dolomitmineraler bruges til at fremstille ildfaste mursten. MgCO3 bruges også i gulvbelægning, brandsikring, brandslukningssammensætninger, kosmetik, støvpulver og tandpasta. Andre anvendelser er som fyldmateriale, røgdæmpende middel i plast, et forstærkningsmiddel i neoprengummi, et tørremiddel, et afføringsmiddel til at løsne tarmene og farvetilbageholdelse i fødevarer. Derudover bruges højrent magnesiumcarbonat som antacida og som tilsætningsstof i bordsalt for at holde det fritflydende.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39409-82-0
Molekylær formel C4H10Mg5O18
Molekylvægt (g/mol) 467.63
MDL nummer MFCD00149783
InChI nøgle YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D
Synonym Magnesium carbonate, basic; Magnesium hydroxide carbonate
IUPAC navn pentamagnesium(2+)tetrahydratdihydroxidtetracarbonat
SMIL O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium carbonate hydroxide hydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,5660
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formel vægt 142.63 (Anhydrous)
Procent renhed 99.996%
Grad Puratronic