Få mere at vide
Magnesiumcarbonat, til biokemi, specificeret i henhold til kravene i USA, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337941 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11337941 1 kg Plastflaske 1kg
11367941 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337941 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439130010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 546-93-0 | CMgO3 | 84.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 546-93-0
Molekylær formel CMgO3
Molekylvægt (g/mol) 84.31
MDL nummer MFCD00064632
InChI nøgle ZLNQQNXFFQJAID-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium carbonate, magnesite, kimboshi, magmaster, apolda, destab, magfy, magnesite dust, carbonic acid, magnesium salt, carbonate magnesium
PubChem CID 11029
ChEBI CHEBI:31793
IUPAC navn magnesium(2+)carbonat
SMIL [Mg++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium carbonate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Lineær formel MgCO3
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 84.31
Procent renhed 40.0 to 43.5% (MgO)
Grad Biokemisk
Identifikation conform
Emballage Plastflaske