Få mere at vide
Magnesiumcarbonat basisk, let, til analyse, 40,0-45,0% magnesiumoxid
Artikelnummer. 10246410 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10246410 1 kg Plast tromle 1kg
10403705 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10246410 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211070010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 39409-82-0 | C4H10Mg5O18 | 467,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39409-82-0
Molekylær formel C4H10Mg5O18
Molekylvægt (g/mol) 467.63
MDL nummer MFCD00149783
InChI nøgle YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D
IUPAC navn pentamagnesium(2+)tetrahydratdihydroxidtetracarbonat
SMIL O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium carbonate basic, light
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Lineær formel Mg(OH)2·5H2O
Merck Index 15, 5724
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble
Formel vægt 121.41
Procent renhed 40.0 to 45.0% (MgO)
Grad Analyser
Emballage Plast tromle
Specifik vægtfylde 2.16
Tæthed 2.1600g/mL