Få mere at vide
Magnesium carbonate basic, Honeywell™
Artikelnummer. 15666060 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15666060 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15666060 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 630621KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Purum p.a., heavy,≥40% (MgO)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium carbonate basic
CAS 39409-82-0
Mængde 1 kg
Molekylær formel C4H10Mg5O18
Lineær formel MgCO3
MDL nummer MFCD00149783
FN nummer NONH for all modes of transport
InChI nøgle YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D
SMIL O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
IUPAC navn pentamagnesium(2+) tetrahydrate dihydroxide tetracarbonate
Molekylvægt (g/mol) 467.63
Formel vægt 84.31g/mol
Procent renhed ≥40% (MgO)