Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium carbonate basic, heavy |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | MgCO3 |
| Merck Index | 15,5724 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: uopløselig i ethanol, opløselig i syrer |
| Formel vægt | 84.31 |
| Procent renhed | 40 til 45% (MgO) |
| Vis mere |