missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Magnesium Butyrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium Butyrate |
| CAS | 556-45-6 |
| Molekylær formel | 2(C4H7O2) • Mg |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Magnesium Butyrate, Magnesium Butanoate, Butanoic Acid Magnesium Salt, Butyric Acid Magnesium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/2C4H8O2.Mg/c2*1-2-3-4(5)6;/h2*2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2 |
| SMIL | [O-]C(CCC)=O.[Mg+2] |
| IUPAC navn | magnesium;butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.10243 |
| Formel vægt | 198.0743 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?