Få mere at vide
Magnesiumbromid, TRC
Artikelnummer. 30475491
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475491 250 mg
30473432 5 g
30471840 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30475491 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM110385250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-48-2
Molekylær formel Br2Mg
Molekylvægt (g/mol) 184.11
Synonym Magnesium Dibromide
IUPAC navn magnesium; Dibromid
SMIL [Mg+2].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Bromide
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/2BrH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Formel vægt 181.8217