Få mere at vide
Magnesium Bromide, TRC
Artikelnummer. 30473432
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30473432 5 g
30471840 1 g
30475491 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30473432 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM1103855G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-48-2
Molekylær formel Br2Mg
Molekylvægt (g/mol) 184.11
Synonym Magnesium Dibromide
IUPAC navn magnesium;dibromide
SMIL [Mg+2].[Br-].[Br-]
Spécification
Kemisk navn eller materiale Magnesium Bromide
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/2BrH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Formel vægt 181.8217
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.