Få mere at vide
Magnesium Bromide Hexahydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium Bromide Hexahydrate |
| CAS | 13446-53-2 |
| Mængde | 10 g |
| Molekylær formel | Br2Mg.6[H2O] |
| Synonym | Magnesium Bromide Hexahydrate, Magnesium Dibromide Hexahydrate |
| InChI formel | InChI=1S/2BrH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2 |
| SMIL | Br[Mg]Br |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.21 |