Få mere at vide
Magnesiumbromidhexahydrat, ekstra rent, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11924211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11924211 250 g Plastflaske 250g
11904211 1 kg Plastflaske 1kg
11914211 5 kg Plastic bottle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11924211 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446252500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13446-53-2 | Br2H12MgO6 | 292.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-53-2
Molekylær formel Br2H12MgO6
Molekylvægt (g/mol) 292.20
MDL nummer MFCD00149780
InChI nøgle LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym acmc-1bp1b, magnesium bromide-water 1/2/6, magnesium 2+ ion hexahydrate dibromide, magnesium 2+ hexahydrate dibromide, grignard reagent
PubChem CID 17749097
SMIL O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium bromide hexahydrate
Smeltepunkt 165.0°C
Mængde 250 g
Lineær formel MgBr2·6H2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
IUPAC navn magnesium;dibromid;hexahydrat
Formel vægt 292.21
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium bromide hexahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.