Få mere at vide
Magnesiumbromidhexahydrat, 99+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10318630 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10318630 250 g Glasflaske 250g
10703591 5 g Glass bottle 5g
10593561 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10318630 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 202512500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13446-53-2 | Br2H12MgO6 | 292.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-53-2
Molekylær formel Br2H12MgO6
Molekylvægt (g/mol) 292.20
MDL nummer MFCD00149780
InChI nøgle LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym acmc-1bp1b, magnesium bromide-water 1/2/6, magnesium 2+ ion hexahydrate dibromide, magnesium 2+ hexahydrate dibromide, grignard reagent
PubChem CID 17749097
IUPAC navn dibrommagnesiumhexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium bromide hexahydrate
Smeltepunkt 165.0°C
Navn note p.a.
Farve Hvid
pH 6.5 to 8 (5% soln. at 20°C)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99% min. (Complexometry)
Lineær formel MgBr2·6H2O
Fieser 13,259; 15,194; 16,199
Merck Index 14, 5659
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 292.21
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium bromide hexahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.