Få mere at vide
Magnesium bromide hexahydrate, 98+%
Artikelnummer. 11418630
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418630 100 g 100g
11428630 500 g 500g
11408630 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418630 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046120.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13446-53-2 | Br2H12MgO6 | 292.20 g/mol
Magnesiumbromidhexahydrat bruges som flammehæmmer. Anvendes som kilde til magnesiumion og en co-faktor for mange enzymer, herunder deoxyribonuclease (DNase) og forskellige restriktionsenzymer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-53-2
Molekylær formel Br2H12MgO6
Molekylvægt (g/mol) 292.20
MDL nummer MFCD00149780
InChI nøgle LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym acmc-1bp1b, magnesium bromide-water 1/2/6, magnesium 2+ ion hexahydrate dibromide, magnesium 2+ hexahydrate dibromide, grignard reagent
PubChem CID 17749097
SMIL O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium bromide hexahydrate
Smeltepunkt 172°C
Farve Farveløs
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Lineær formel MgBr2·6H2O
Opløselighedsinformation Soluble in water, somewhat soluble in alcohol
IUPAC navn dibrommagnesiumhexahydrat
Formel vægt 292.22 (184.13 Anhydrous)
Procent renhed ≥98%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.00 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium bromide (MgBr2), hexahydrate