Få mere at vide
Magnesium Bromide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10715341 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10715341 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10715341 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/0400/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 165°C
CAS 13446-53-2
Farve White
pH 6.5 to 8.0
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel Br2H12MgO6
MDL nummer MFCD00149780
Synonym acmc-1bp1b, magnesium bromide-water 1/2/6, magnesium 2+ ion hexahydrate dibromide, magnesium 2+ hexahydrate dibromide
InChI nøgle LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
IUPAC navn dibromomagnesium hexahydrate
Molekylvægt (g/mol) 292.20
PubChem CID 17749097
Formel vægt 292.21g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium bromide hexahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.