Få mere at vide
Magnesium bromide, 98%, pure, anhydrous
Artikelnummer. 10351290 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10351290 1 g Glasflaske 1g
10024157 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10351290 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 413390010
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 7789-48-2 | Br2Mg | 184.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-48-2
Molekylær formel Br2Mg
Molekylvægt (g/mol) 184.11
MDL nummer MFCD27995637
InChI nøgle OTCKOJUMXQWKQG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium bromide, magnesium dibromide, dibromomagnesium, magnesium-bromide, acmc-20aklq, magnesium bromide salt, magnesium ii bromide, magnesium 2+ ion dibromide, grignard reagent
PubChem CID 82241
IUPAC navn magnesium; dibromid
SMIL [Mg++].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium bromide
Smeltepunkt 711.0°C
Navn note Anhydrous
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Lineær formel MgBr2
Fieser 02,254; 06,270; 08,273; 10,14; 15,194; 16,199
Merck Index 15,5723
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1015g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formel vægt 184.11
Procent renhed 98%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium bromide, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.