Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium bromide |
| Smeltepunkt | 711,0 °C |
| Navn note | Vandfri |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 97,5 til 102,5 % (Argentometri) |
| Lineær formel | MgBr2 |
| Fieser | 02,254; 06,270; 08,273; 10,14; 15,194; 16,199 |
| Merck Index | 15,5723 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 1015 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol |
| Formel vægt | 184.11 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Magnesium bromide, anhydrous
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.