Få mere at vide
Magnesium boride, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11329209
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329209 25 g 25g
11319209 5 g 5g
11309209 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329209 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088149.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12007-25-9 | MgB2
Magnesium Boride udviser superledende egenskaber og anvendes i MRI-superledende magnet, som er en lukket-sløjfe kryokøler. Det bruges som drivmidler, pyroteknik og sprængstoffer. Det kan bruges som højtemperatur bor-baserede termoelektriske materialer. Det bruges også i superledende transformatorer, rotorer, transmissionskabler, superledende radiofrekvenskaviteter for at minimere energitab.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12007-25-9
MDL nummer MFCD00049752
Synonym Magnesium diboride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium boride
Smeltepunkt 800°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Molekylær formel MgB2
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 45.93