Få mere at vide
Magnesiumbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Artikelnummer. 15492737
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492737 1 g 1g
15412747 250 mg 250mg
15402747 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046667.03
CAS: 133395-16-1 | C4F12MgN2O8S4 | 584,576 g/mol
Magnesium bis(trifluormethylsulfonyl)imid er en stærk Lewis syre og bruges som katalysator i organisk syntese. Det er en elektrolyt, som udviser høj anodisk stabilitet brugt i genopladelige magnesiumbatterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133395-16-1
Molekylær formel C4F12MgN2O8S4
Molekylvægt (g/mol) 584.576
MDL nummer MFCD01321278
InChI nøgle DMFBPGIDUUNBRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis bis trifluoromethylsulfonyl amino magnesium, magnesium bis trifluoromethanesulfonimide, magnesium ii bis trifluoromethanesulfonyl imide, magnesium ii triflimide, magnesium bistrifluoromethanesulfonimide, magnesium bis trifluoromethylsulfonyl imide, magnesium 2+ bis bistriflylimide anion, bis trifluoromethanesulfonyl imide magnesium ii salt
PubChem CID 11851070
IUPAC navn magnesium;bis(trifluormethylsulfonyl)azanid
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
Smeltepunkt >200 °C
Farve Hvid til gul
Lineær formel [(CF3SO2)2N]2Mg
Mængde 1 g
FN nummer UN1759
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 584.58
Fysisk form Fast stof