Få mere at vide
Magnesiumammoniumphosphat hexahydrat, TRC
Artikelnummer. 30475334
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30475334 5 g
1 options
Artikelnummer. 30475334 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2629485G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Ammonium Phosphate Hexahydrate
CAS 13478-16-5
Mængde 5 g
Synonym Struvite, Ammonium Magnesium Phosphate ((NH4)Mg(PO4)) Hexahydrate, Ammonium Magnesium Phosphate Hexahydrate, Magnesium Monoammonium Phosphate Hexahydrate
InChI formel InChI=1S/Mg.H3N.H3O4P.6H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;/h;1H3;(H3,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
SMIL O.O.O.O.O.O.[Mg+2].[NH4]OP(=O)([O-])[O-]
IUPAC navn azanium; magnesium; fosfat; Hexahydrat
Formel vægt 245.0362