Få mere at vide
Magnesium aluminium zinkplade, legering AZ31B, 6,35 mm (0,25 tommer) tyk, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406025
Skift visning
Mængde:
30 x 30 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15406025 30 x 30 cm Hver
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15406025 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014066.RF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Magnesium Aluminium Zinkplade, legering bruges i kemisk forskning, strukturelle komponenter og metallurgiske belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Aluminum Zinc plate, Alloy AZ31B
Navn note 6,35 mm (0,25 tommer) tyk
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Mg:Al:Zn; 96:3:1 vægtprocent
Mængde 30 x 30 cm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈994g/30x30cm
Form Plade
MDL nummer MFCD01074901
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.