Få mere at vide
Magnesium aluminum oxide, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11328227
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328227 500 g 500g
11318227 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022950.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12068-51-8 | Al2MgO4 | 142.26 g/mol
Magnesium aluminiumoxid bruges i kemisk forskning, kemikalier, farmaceutisk forskning, farmaceutiske mellemprodukter reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12068-51-8
Molekylær formel Al2MgO4
Molekylvægt (g/mol) 142.26
MDL nummer MFCD00049475
InChI nøgle UAMZXLIURMNTHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym alumina magnesia, cernel i, dialuminum magnesium tetraoxide, magnesium aluminate mgal2o4, dialuminum;magnesium;oxygen 2-, magnesium aluminate mg alo2 2, aluminum magnesium oxide, aluminum magnesium oxide mgal2o4, magnesium aluminum oxide mgal2o4, aluminate alo21-, magnesium 2:1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium aluminum oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Not soluble in water.
Formel vægt 142.26
Procent renhed 99%