Få mere at vide
Magnesium acrylate
Artikelnummer. 11305017
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11305017 5 g 5g
11395007 25 g 25g
11385007 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11305017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042002.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5698-98-6 | C6H6MgO4 | 166.415 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5698-98-6
Molekylær formel C6H6MgO4
Molekylvægt (g/mol) 166.415
MDL nummer MFCD00068285
InChI nøgle DWLAVVBOGOXHNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium acrylate, unii-38v94j49hw, 2-propenoic acid, magnesium salt 2:1, 2-propenoic acid, magnesium salt, 79-10-7 parent, magnesium di-acrylate, magnesium acrylate 5g, acmc-1alvh, magnesium prop-2-enoate, diacrylic acid magnesium salt
PubChem CID 165336
IUPAC navn magnesium;prop-2-enoat
SMIL C=CC(=O)[O-].C=CC(=O)[O-].[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium acrylate
Smeltepunkt >220°C (decomposition)
Lineær formel [H2C=CHCO2]2Mg
Mængde 5 g
Følsomhed Air and moisture sensitive
Formel vægt 166.42
Fysisk form Pulver