Få mere at vide
Magnesiumacetattetrahydrat, TRC
Artikelnummer. 30473622
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
30473622 500 g
1 options
Artikelnummer. 30473622 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM262963500G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Acetate Tetrahydrate
CAS 16674-78-5
Molekylær formel C4H14MgO8
Mængde 500 g
Synonym Magnesium acetate tetrahydrate
InChI formel InChI=1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
SMIL O.O.O.O.[Mg+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
IUPAC navn magnesium; diacetat; tetrahydrat
Molekylvægt (g/mol) 214.45
Formel vægt 214.0539