Få mere at vide
Magnesium Acetate Tetrahydrate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium Acetate Tetrahydrate |
| Smeltepunkt | 80°C |
| Mængde | 50 kg |
| Molekylær formel | (CH3COO)2Mg · 4 H2O |
| MDL nummer | MFCD00149214 |
| Synonym | Magnesium acetate tetrahydrate, Magnesium acetate tetrahydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.45 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 1.45 g/cm3 |