Få mere at vide
Magnesiumacetattetrahydrat, Puratronic™ 99,997% (metalbasis)
Beskrivelse
Anvendes som kilde til magnesium i biologiske reaktioner og som kilde til acetation i kemiske omdannelser. Fungerer som et emissionskontrolmiddel i kulforbrændingsprocessen for at reducere sur regn. Det er involveret i glasdannelsesprocessen via den termiske nedbrydning af faste stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium acetate tetrahydrate |
| Smeltepunkt | 80 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Hvide krystaller |
| Analyseprocentområde | 99,997% (metalbasis) |
| Tæthed | 1,454 g/cm3 ved 20 °C |
| Vis mere |