Få mere at vide
Magnesiumacetattetrahydrat, Solstice
Artikelnummer. 15652270
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15652270 2.5 kg 2.5kg
15642270 100 g 100g
15662270 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15652270 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2286482.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3470.00 DKK
    3073.83 DKK / 2.5kg
    Spare 396.17 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
ACS reagens,≥ 98 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16674-78-5
Molekylær formel C4H14MgO8
Molekylvægt (g/mol) 214.45
MDL nummer MFCD00149214
InChI nøgle XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
IUPAC navn magnesium; diacetat; tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Magnesium Acetate Tetrahydrate
Fysisk form Liquid
Mængde 2.5 kg
Lineær formel (CH3COO)2Mg · 4H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3730605
Formel vægt 214,45g/mol
Procent renhed ≥98%
Grad ACS-reagens