missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Magnesiumacetattetrahydrat, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 15642270 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15642270

Brand: Honeywell-Fluka 228648100G

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

ACS reagens,≥ 98 %

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 16674-78-5
Molekylær formel C4H14MgO8
Molekylvægt (g/mol) 214.45
MDL nummer MFCD00149214
InChI nøgle XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
IUPAC navn magnesium;diacetate;tetrahydrate
SMIL O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Magnesium Acetate Tetrahydrate
Mængde 100 g
Lineær formel (CH3COO)2Mg · 4H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3730605
Formel vægt 214.45g/mol
Procent renhed ≥98%
Grad ACS Reagent
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.