Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Magnesiumacetattetrahydrat, til biokemi
Artikelnummer. 12664957 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12664957 250 g 250g
12674957 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12664957 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 212552500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16674-78-5 | C4H14MgO8 | 214,45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16674-78-5
Molekylær formel C4H14MgO8
Molekylvægt (g/mol) 214.45
MDL nummer MFCD00149214
InChI nøgle XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
IUPAC navn magnesium; diacetat; tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Kemisk navn eller materiale Magnesium acetate tetrahydrate
Smeltepunkt 80.0°C
Mængde 250 g
Lineær formel (CH3CO2)2Mg·4H2O
Fieser 15,196
Merck Index 15,5718
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1200g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 214.46
Grad Biokemisk
Emballage Plastflaske
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.