Få mere at vide
Magnesiumacetattetrahydrat, ACS, 98,0-102,0%
Artikelnummer. 11393448
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393448 500 g 500g
11383448 100 g 100g
11373448 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11393448 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036358.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16674-78-5 | C4H14MgO8 | 214,45 g/mol
Anvendes som kilde til magnesium i biologiske reaktioner og som kilde til acetation i kemiske omdannelser. Fungerer som et emissionskontrolmiddel i kulforbrændingsprocessen for at reducere sur regn. Det er involveret i glasdannelsesprocessen via den termiske nedbrydning af faste stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16674-78-5
Molekylær formel C4H14MgO8
Molekylvægt (g/mol) 214.45
MDL nummer MFCD00149214
InChI nøgle XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
IUPAC navn magnesium(2+) diacetattetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium acetate tetrahydrate
Smeltepunkt 80 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvide krystaller
Analyseprocentområde 98.0-102.0%
Tæthed 1,454 g/cm3 ved 20 °C
Beilstein 3730605
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 214,45 (142,39 Vandfri)
Grad ACS