Få mere at vide
Magnesiumacetattetrahydrat, 99,5 %, til analyse
Artikelnummer. 13408498 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13408498 5 kg Plast tromle 5kg
10399050 5 g Glasflaske 5g
10358910 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13408498 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 270500051
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16674-78-5 | C4H14MgO8 | 214,45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16674-78-5
Molekylær formel C4H14MgO8
Molekylvægt (g/mol) 214.45
MDL nummer MFCD00149214
InChI nøgle XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
SMIL O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium acetate tetrahydrate
Smeltepunkt 80,0 °C
Navn note P.A.
Farve Hvid
pH 8 til 9 (5% sol ved 20 °C)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 kg
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plast tromle
Analyseprocentområde 99,5% min. (Kompleksometri)
Lineær formel (CH3CO2)2Mg·4H2O
Fieser 15,196
Merck Index 15,5718
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1200 g/L (15 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
IUPAC navn magnesium; diacetat; tetrahydrat
Formel vægt 214.46
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser