Få mere at vide
Magnesiumacetattetrahydrat, 98+%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescrizione
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium acetate tetrahydrate |
| Smeltepunkt | 80,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 98,0 til 102% (Kompleksometri) |
| Lineær formel | (CH3CO2)2Mg·4H2O |
| Fieser | 15,196 |
| Vedi altri risultati |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.