Få mere at vide
Magnesium acetate tetrahydrate, 98+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10301071 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10301071 5 g Glasflaske 5g
10657031 500 g Plastflaske 500g
10637464 2.5 kg Plastic bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10301071 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423870050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16674-78-5
Molekylær formel C4H14MgO8
Molekylvægt (g/mol) 214.45
MDL nummer MFCD00149214
InChI nøgle XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
IUPAC navn magnesium(2+) diacetattetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium acetate tetrahydrate
Smeltepunkt 80.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 98.0 to 102% (Complexometry)
Lineær formel (CH3CO2)2Mg·4H2O
Fieser 15,196
Merck Index 15, 5718
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1200g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 214.46
Procent renhed ≥98%
Grad ACS-reagens