Få mere at vide
Melford Magnesiumacetattetrahydrat
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- CAS-nummer: 16674-78-5
- Molekylær formel: ( CH3COO ) 2 mg 4H2 O
- Molekylvægt: 214,45
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium Acetate Tetrahydrate |
| CAS | 16674-78-5 |
| Mængde | 5 kg |
| Renhedsgrad noter | Molekylærbiologi med grad |
| Molekylær formel | C4H6MgO4-4H2O |