Få mere at vide
Magnesiumacetat, 4-Hydrat, Krystal, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538004 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 15538004
Brand: Avantor J.T.Baker 242401
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 16674-78-5
Molekylær formel C4H14MgO8
Molekylvægt (g/mol) 214.45
MDL nummer MFCD00149214
InChI nøgle XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
SMIL O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium Acetate
Navn note 4-Hydrate
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
IUPAC navn magnesium; diacetat; tetrahydrat
Formel vægt 214.45
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.45kg