Få mere at vide
Magnesiumacetat, 1 M aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432889
Mængde:
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
Artikelnummer. 15432889
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60041.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 142-72-3 | C4H6MgO4 | 142.393 g/mol
Magnesiumacetat bruges i molekylærbiologiske applikationer såsom batch in vitro-transkription af RNA og krystallisering af transkriptionsfaktor:DNA-komplekser og proteiner via den siddende-dråbe-dampdiffusionsmetode. Bruges også som buffer og til at påvise natrium og som katalysator for svovlsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Magnesiumacetat bruges i molekylærbiologiske applikationer, såsom batch in vitro-transkription af RNA og krystallisering af transkriptionsfaktor:DNA-komplekser og proteiner via den siddende-dråbe-dampdiffusionsmetode. Bruges også som buffer og til at påvise natrium og som katalysator for svovlsyre.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande med vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-72-3
Molekylær formel C4H6MgO4
Molekylvægt (g/mol) 142.393
MDL nummer MFCD00003539
InChI nøgle UEGPKNKPLBYCNK-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium acetate, magnesium diacetate, cromosan, acetic acid, magnesium salt, mg acetate, magnesium di acetate, nu-mag, unii-0e95jzy48k, ccris 7883, acetic acid, magnesium salt 2:1
PubChem CID 8896
ChEBI CHEBI:62964
IUPAC navn magnesium; diacetat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium acetate
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Lineær formel Mg(CH3COO)2
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vægt 142.39
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M aq. soln.