Få mere at vide
Magnesiumacetat, 1 M aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422889
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422889 50 mL 50ml
15432889 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422889 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60041.AD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142-72-3 | C4H6MgO4 | 142.393 g/mol
Magnesiumacetat bruges i molekylærbiologiske applikationer såsom batch in vitro-transkription af RNA og krystallisering af transkriptionsfaktor:DNA-komplekser og proteiner via den siddende-dråbe-dampdiffusionsmetode. Bruges også som buffer og til at påvise natrium og som katalysator for svovlsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Magnesiumacetat bruges i molekylærbiologiske applikationer, såsom batch in vitro-transkription af RNA og krystallisering af transkriptionsfaktor:DNA-komplekser og proteiner via den siddende-dråbe-dampdiffusionsmetode. Bruges også som buffer og til at påvise natrium og som katalysator for svovlsyre.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande med vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-72-3
Molekylær formel C4H6MgO4
Molekylvægt (g/mol) 142.393
MDL nummer MFCD00003539
InChI nøgle UEGPKNKPLBYCNK-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium acetate, magnesium diacetate, cromosan, acetic acid, magnesium salt, mg acetate, magnesium di acetate, nu-mag, unii-0e95jzy48k, ccris 7883, acetic acid, magnesium salt 2:1
PubChem CID 8896
ChEBI CHEBI:62964
IUPAC navn magnesium; diacetat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium acetate
Fysisk form Væske
Mængde 50 mL
Lineær formel Mg(CH3COO)2
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vægt 142.39
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M aq. soln.